Learn More
Thermo Scientific™ Résine Ni-IMAC haute capacité Pierce™, compatible EDTA
La résine Ni-IMAC compatible avec l’EDTA haute capacité Pierce est conçue pour purifier les protéines marquées à l’histine (His) surexprimées à partir de milieux de culture cellulaire.
Marque:  Thermo Scientific™ A50586
Code produit. 17193259
  • 2495.00€ / 250mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La résine Ni-IMAC haute capacité Pierce contient une matrice qui est une agarose réticulée à 6 % avec des propriétés optimales pour les purifications de colonnes FPLC par lot, par colonne de gravité et par échelle de recherche / échelle pilote. La résine a une capacité de liaison élevée (jusqu’à 80 mg de protéines par ml de résine) et peut tolérer l’EDTA élevée et réduire les concentrations d’agents utilisées pour inhiber les métalloprotéases et stabiliser les protéines intracellulaires sensibles.
Caractéristiques de la résine Ni-IMAC compatible EDTA haute capacité :
  • Chélateur stable — utilise jusqu’à 20 mM d’EDTA et de DTT sans perte de performances
  • Compatible avec la purification de protéines surexprimées et sécrétées dans des milieux de culture cellulaire (p. ex., les systèmes d’expression Expi293, ExpiCHO et ExpiSf)
  • Capacité de liaison élevée —>capacité de liaison 80 mg/ml pour les protéines de fusion recombinantes marquées à l’histidine (His)
  • Réutilisable —peut être régénéré jusqu’à 10 fois à l’aide du protocole CIP
L’EDTA et les agents réducteurs tels que le DTT et le TCEP nuisent aux performances des supports Ni-IMAC en séparant le métal. En raison de sa caractéristique de stabilité du chélateur (tolérant à l’EDTA), la résine Ni-IMAC compatible avec l’EDTA haute capacité Pierce est particulièrement adaptée pour purifier les protéines marquées à l’Histine (His) exprimées qui sont sécrétées dans des milieux de culture cellulaire ou pour purifier les protéines marquées à l’Histine (His) intracellulaires qui ont besoin de la présence de l’EDTA pour maintenir la stabilité et la fonction. Dans les deux cas, de grandes quantités d’échantillons peuvent être purifiées sans séparer le support du métal Ni, offrant ainsi des rendements constants de grande capacité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chélateur stable
250 ml de résine stabilisée, fournie sous forme de suspension à 50 %, 500 ml. Conserver entre 2–8°C.
Pierce™
Résine
Agarose réticulée à 6 %
Glace humide
250 ml
Flacon
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZG4349231 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2024 Catalog NumberA50586
Numéro de lotZC4219693 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog NumberA50586
Numéro de lotXG34359610 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/07/2022 Catalog NumberA50586
Numéro de lotXA3435963 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2022 Catalog NumberA50586
Numéro de lotWG31719710 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/06/2021 Catalog NumberA50586
Nom du produit
Thermo Scientific™ Résine Ni-IMAC haute capacité Pierce™, compatible EDTA > 250 mL