Learn More
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K + blanc chaud 2 700 K
Barrettes de lumière DEL disposées sur les parois latérales de l’intérieur
Marque: Memmert™ HPP750ecoT8
Description
- 6 resp. 8 barrettes de lumière blanc froid alternantes et 5 resp
- 7 barrettes de lumière blanc chaud
- Sur les parois latérales de l’intérieur
- Variation de l’intensité contrôlée par le programme de 0 à 100 % (par incréments de 1 %)
- Programmation de la rampe en combinaison avec la température et l’humidité
- Uniquement avec TwinDISPLAY ; pas en combinaison avec les ports d’entrée F6, F7, D8
Spécification
Blanc | |
HPP750eco |