Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Marque:  Thermo Scientific™ A55865
151.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17888228
  • 227.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
BSA: 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, and 2 mg/mL
BCA Assay
Pierce™
Not Target-specific
Détection basée sur une solution, absorbance
2 x 1 mL 8-channel tubestrip, prediluted
Sufficient for: 250 tube assays or 2500 microplate assays
• BCA Reagent A, 500 mL
• BCA Reagent B, 25 mL
• Dilution-Free BSA Protein Standards (0.125-2 mg/mL), 2 x 1 mL 8-channel tubestrip
Store at room temperature. Store Dilution-Free BSA Protein Standards at 4°C after opening.
Colorimétrique
Protein Quantitation Assay
250 Tube Assays or 2500 Microplate Assays
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
1 Kit (500 mL)
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits > Protein Assay Kit with Dilution-Free™ BSA Protein Standards, 500 L
Usage exclusivement réservé à la recherche.