Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Marque:  Thermo Scientific™ A65453
42.33 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18064090
  • 63.50€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
BSA: 2 mg/mL
BCA Assay
Pierce™
Not Target-Specific
Détection basée sur une solution, absorbance
2 mL vial
Sufficient For: 50 tube assays or 500 microplate assays
• BCA Reagent A, 100 mL
• BCA Reagent B, 2.5 mL
• Albumin Standard, 2 mg/mL, 2 mL
Store at room temperature. Store BSA Protein Standards at 4°C after opening.
Colorimétrique
Protein Quantitation Assay
50 Tube Assays or 500 Microplate Assays
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
1 Kit (100 mL)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZJ399143 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2024 Catalog NumberA65453
Numéro de lotZJ399143A Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2024 Catalog NumberA65453
Numéro de lotZI397716 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/10/2024 Catalog NumberA65453
Numéro de lotZI396361 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog NumberA65453
Numéro de lotZE395879 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2024 Catalog NumberA65453
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits > Pierce BCA Protein Assay Kit, 100 mL
Usage exclusivement réservé à la recherche.