Learn More
Invitrogen™ ABTS, solution
Convient à une utilisation dans les immunoessais
Marque:  Invitrogen™ 002024
Code produit. 15949122
  • 246.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Peut être utilisé comme substrat pour la peroxydase de raifort (HRP) dans les essais ELISA.
Créez votre propre immunodosage, analyse cellulaire, immunodosages
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver entre 2 et 8°C.
Solution ABTS
substrat chimique
500 mL
Colorimétrique
ABTS
Substrat HRP (péroxydase de raifort)
Glace
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot09265221 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number002024
Numéro de lot01025231 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number002024
Numéro de lot01007211 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number002024
Numéro de lot03086241 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number002024
Numéro de lot03066221 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number002024
Nom du produit
Invitrogen™ ABTS, solution > 500 ml