Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : C18
Les cartouches FlashPure Ecoflex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances.
Marque:  BUCHI 140000058
Code produit. 16330176
  • 4535.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
  • Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
  • La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
  • La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
  • La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
  • L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Spécification
Spécification
Polypropylene
1 Pc.
3000 g
Non-Polar Compounds, Ideal for Peptides
C18
40 to 60 μm
C18
Tout système Flash
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : C18 > FlashPure Ecoflex ; phase stationnaire : C18 ; taille : 3000g ; quantité : 1 unité