Learn More
Sartorius Picus™ 2 Electronic 12-Channel Pipette
Picus™ 2 Electronic 12-Channel Pipette offers reliable, ergonomic pipetting for all users. It has customizable programs, safety features, and connects to the Sartorius app for automatic adjustments and improved workflow, enhancing lab productivity.
Marque: Sartorius LH-747441
1619.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les pipettes électroniques 12 canaux Picus™ 2 offrent des performances fiables, tout en s’adaptant à votre main. La conception ergonomique inégalée permet non seulement de réduire les efforts, mais aussi de garantir des résultats de pipetage reproductibles.
- Les modes de pipetage facilement accessibles et les programmes personnalisables pour les applications les plus courantes vous permettent de gagner du temps en laboratoire.
- Économisez du temps : La pipette électroniquePicus™ 2 vous fait gagner du temps en laboratoire grâce à une large gamme de modes de pipetage et de programmes personnalisables pour répondre à tous vos besoins. Les modes les plus fréquemment utilisés avec les paramètres spécifiés peuvent être enregistrés sur votre appareil pour un accès rapide et facile. En connectant la pipette Picus™ 2 à votre appareil mobile, vous pouvez utiliser l’application mobile de pipetage Sartorius pour exécuter sans problème des flux de travail de préparation d’échantillons et ajuster automatiquement le réglage de la pipette, ce qui porte votre productivité à un niveau supérieur.
- Résultats fiables Les pipettes électroniques 12 canaux Picus™ 2 offrent des performances fiables, tout en s’adaptant à votre main. Les pipettes à 12 canaux étant extrêmement légères et compactes, les utilisateurs ressentent ’moins la fatigue, ce qui permet d’obtenir des résultats plus précis. Le système de suivi des plaques intégré permet à l’utilisateur de suivre l’évolution des plaques de 96 et 384 puits.
- Caractéristiques de sécurité : Des fonctions de sécurité telles que la protection par mot de passe et les rappels d’étalonnage répondent aux exigences de conformité des laboratoires réglementés. Les pipettes peuvent également être verrouillées lorsqu’elles sont en attente d’entretien ou de nettoyage.
- Les pipettes à 12 canaux Picus™ 2 peuvent être décontaminées à l’aide de désinfectants, d’UV ou à l’autoclave (à l’exception des modèles de 1 200 l).
- Résultats de pipetage fiables et reproductibles
- Une large gamme de modes de pipetage
- Programme personnalisable
- Protection par mot de passe
- Rappels de calibration
- Application mobile de pipetage Sartorius
Spécification
Pointes Optimit Sartorius, pointes SafetySpace, pointes Flexibulk | |
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Néant | |
12 | |
Non stérile | |
5 à 120 μL |
Non | |
Gris | |
Pointe Optifit (10 μl), pointe à filtre SafetySpace | |
Polycarbonate / ABS | |
Oui | |
Pipette électronique | |
Qualité certifiée |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
13Heures
5Minutes
15Secondes
23Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
5Minutes
15Secondes
23