Learn More
Sartorius Carrousel et support de chargement pour pipettes
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
4
Conditionnement:
1 pièce
Descripción
Includes
Adaptateur secteur universel
Pour le stockage et le chargement des pipettes mécaniques et électroniques Picus et eLINE lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Les pipettes doivent être stockées en position verticale afin d’éviter toute contamination provenant des bureaux et des paillasses.
Especificaciones
Especificaciones
| À utiliser avec | Pipette Tips |
| Matériau | Polypropylene |
| Nombre de canaux | 4 |
| Type | Support pour pipettes |
| À utiliser avec (équipement) | Pipette électronique Picus et eLINE™ |
| Comprend | Adaptateur CA universel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido