Learn More
Oxyde de phosphore(V), ACS, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Utilisation comme agent de séchage et de déshydratation, comme agent de condensation dans la synthèse organique, dans le raffinage du sucre
27.20€ - 383.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-56-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O5P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.94 |
Numéro MDL | MFCD00011440 |
Clé InChI | DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
SMILES | O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010524.18 |
50 g |
27.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010524.36 |
500 g |
103.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010524.57 |
4 x 500 g |
383.00€
2000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as a drying and dehydrating agent, condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. Used in sugar refining, and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms Onodera reagent, which oxidizes alcohols. Capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-56-3 | |
141.94 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
O5P2 | |
MFCD00011440 | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
Spécification
Phosphorus(V) oxide | |
Blanc | |
98% min. | |
MFCD00011440 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone | |
141.94 | |
Odorless |
1314-56-3 | |
Poudre | |
O5P2 | |
Phosphoric anhydride, Phosphoric oxide | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 | |
141.94 | |
ACS | |
White powder |
Sécurité et traitement
H314-H318 :Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Provoque des lésions oculaires graves.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-236-1
RUO – Research Use Only