Learn More
Oxyde de phosphore(V), ACS, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366038
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
4 x 500 g
Utilisation comme agent de séchage et de déshydratation, comme agent de condensation dans la synthèse organique, dans le raffinage du sucre
Used as a drying and dehydrating agent, condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. Used in sugar refining, and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms Onodera reagent, which oxidizes alcohols. Capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus(V) oxide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min.
Synonyme Phosphoric anhydride, Phosphoric oxide
Poids de la formule 141.94
Qualité ACS
Odeur Odorless
Aspect White powder
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW19K049 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/10/2024 Catalog Number010524.36,010524.57,010524.18
Numéro de lotS21K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2024 Catalog Number010524.36,010524.57,010524.18
Numéro de lotN10J003 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number010524.36,010524.57,010524.18
Numéro de lotS05J024 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/06/2023 Catalog Number010524.18
Numéro de lotX06I003 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number010524.36,010524.57,010524.18
Nom du produit
Oxyde de phosphore(V), ACS, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals >