Learn More
Oxyde de phosphore(V), ACS, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376038
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
4 x 500 g
Utilisation comme agent de séchage et de déshydratation, comme agent de condensation dans la synthèse organique, dans le raffinage du sucre
Used as a drying and dehydrating agent, condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. Used in sugar refining, and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms Onodera reagent, which oxidizes alcohols. Capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spécification
Point d’ébullition 360°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Phosphorus(V) oxide
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 4 x 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min.
Synonyme Phosphoric anhydride, Phosphoric oxide
Informations sur la solubilité Soluble in H2SO4. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Poids de la formule 141.94
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect White powder
Densité 2.39