Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (saline tamponnée au phosphate), 10X, pH 7,4, pour transfert Western
Pour le lavage dans les transferts Western
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60801.K7
171.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Incolore | |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
Pour le lavage dans les transferts Western. | |
Liquide |
10 X | |
4 L | |
7,4 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P29L512 | Certificat d’analyse | 10/04/2025 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |
Z27K524 | Certificat d’analyse | 23/01/2025 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |
Z27K523 | Certificat d’analyse | 21/01/2025 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |
Y18K553 | Certificat d’analyse | 06/12/2024 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |
U25K530 | Certificat d’analyse | 11/09/2024 | J60801.K7,J60801.K3,J60801.K2 |