Learn More
Phénylsilane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11965831
Phénylsilane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11965831
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11965831
Marque: Thermo Scientific Acros 291691000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-53-1
Formule moléculaire C6H8Si
Poids moléculaire (g/mol) 108.22
Clé InChI XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
CID PubChem 6327628
Nom IUPAC phénylsilicone
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylsilane
Couleur Incolore
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SiH3
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5120
Quantité 100 mL
Beilstein 03,1198
Fieser 05,523; 17,284
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 108.22
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468415 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
Numéro de lotA0466046 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
Numéro de lotA0463391 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/06/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
Numéro de lotA0462988 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
Numéro de lotA0459915 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2024 Catalog Number291690050,291690250,291691000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Phénylsilane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals >