Learn More
Isopropanol, technique, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 12556817
Isopropanol, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12556817
5 l, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
Récipient en plastique
Code produit. 12556817
Marque: Thermo Scientific Acros 444250050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol
CAS 67-63-0
Point de fusion -89,5°C
Densité 0.7850 g/ml
Point d’ébullition 81.0°C à 83.0°C
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C3H8O
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Indice de réfraction 1.3760 à 1.3780
Quantité 5 l
Merck Index 15,5254
Gravité spécifique 0.785
Synonyme d'isopropanol, alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible. Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol, le chlorure de méthylène, le dmf et l’acétone, miscible avec de l’alcool, de l’éther et du chloroforme, insoluble dans les solutions de sels
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nom IUPAC propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 60.1
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI : 17824
Viscosité 2.27 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 60.1
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466347 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2024 Catalog Number444250050
Numéro de lotA0458256 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2023 Catalog Number444250050
Numéro de lotA0449837 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2023 Catalog Number444250050
Numéro de lotA0392031 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number444250050
Numéro de lotA0398038 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number444250050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Isopropanol, technique, Thermo Scientific Chemicals >