Learn More
Phénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11419016
Phénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419016
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11419016
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17901.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Le contact avec l’eau libère un alcool inflammable. Soluble dans l’eau (le contact avec l’eau libère des gaz inflammables) et la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-53-1
Formule moléculaire C6 H8 Si
Poids moléculaire (g/mol) 108.22
Numéro MDL MFCD00013478
Clé InChI XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
CID PubChem 6327628
Nom IUPAC phénylsilicone
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Spécification
Point d’ébullition 120°C
Nom chimique ou matériau Phenylsilane
Quantité 100 g
Numéro UN UN3399
Point d’éclair 7°C (45°F)
Informations sur la solubilité Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in water (Contact with water releases flammable gases),and most common organic solvents.
Poids de la formule 108.22
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.5105
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.88
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX22K048 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
Numéro de lotU23K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
Numéro de lot10250745 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
Numéro de lotS05K081 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/06/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
Numéro de lotM19K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
Nom du produit
Phénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >