Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure biocompatible BPT PharMed™
Utilisez cette tubulure pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles. La tubulure biocompatible BPT Pharmed™ Saint Gobain Performance Plastics™ est moins perméable aux gaz et aux vapeurs que la tubulure en silicone, et est idéale pour les systèmes de fermentation, de séparation, de purification et de contrôle et de surveillance des procédés.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences R650E-26BPT
Code produit. 11915394
  • 273.00€ / 7.50m
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP classe VI, FDA
0,02 in
PharMed BPT
3,7 mm
7,5 m
Systèmes de prélèvement de cellules et de traitement de milieux, fabrication de vaccins, lignes de production de bioréacteur, filtration et fermentation de la production, remplissage stérile, transfert de fluides sensibles au cisaillement
1 de chaque
Blanc crème
275°F
Tubing
Autoclavable
0,5 mm
0,15 in
24.6 ft.
1,6 mm
-51°C
Stérile
3,5 bars (à 20 °C)
135°C
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Tubulure biocompatible BPT PharMed™ > Tubulure biocompatible BPT PharMed™ ; Diamètre interne : 0,5 mm ; Diamètre extérieur : 3,7 mm ; Épaisseur : 1,6 mm