Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure biocompatible BPT PharMed™
Code produit. p-8004393
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
19,2 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,2 mm
3,7 mm
4 mm
4,8 mm
11,2 mm
22,4 mm
25,4 mm
Épaisseur (métrique):
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
1,6 mm
3,2 mm
Conditionnement:
7.50m
Code produit. 11915394
Marque: Saint Gobain Life Sciences R650E26BPT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles. La tubulure biocompatible BPT Pharmed™ Saint Gobain Performance Plastics™ est moins perméable aux gaz et aux vapeurs que la tubulure en silicone, et est idéale pour les systèmes de fermentation, de séparation, de purification et de contrôle et de surveillance des procédés.
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,02 in
Diamètre (métrique) interne 0,5 mm
Matériau PharMed BPT
Diamètre (impériale) externe 0,15 in
Diamètre (métrique) externe 3,7 mm
Longueur totale (impériale) 24.6 ft.
Longueur totale (métrique) 7,5 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Systèmes de prélèvement de cellules et de traitement de milieux, fabrication de vaccins, lignes de production de bioréacteur, filtration et fermentation de la production, remplissage stérile, transfert de fluides sensibles au cisaillement
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Stérilité Stérile
Couleur Blanc crème
Pression maximale 3,5 bars (à 20 °C)
Max. Operating Temperature (English) 275°F
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Tubing