Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap
PHAGO'DERM ASEPT est un savon liquide nettoyant désinfectant, spécialement formulé pour le lavage hygiénique des mains. Il est utilisé avant toute procédure aseptique (mise en place de cathéters…) et systématiquement avant et après tout contact avec un patient ou du matériel contaminant.
Marque: Christeyns™ C65120
Description
- Formule respectueuse de l'épiderme même en cas de lavages fréquents
- Laissez vos mains douces
- Enrichi en glycérine
Spécification
Anti-bacterial Foaming Hand Soap | |
Foam | |
500 mL |
Light Beige | |
20 Square Mounted Pump Bottles |
Sécurité et traitement
- PHAGO'DERM ASEPT
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isopropanol, 1-Propanaminium