Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-17MS
Utilisez ces colonnes pour les applications GCMS qui nécessitent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
Marque: Thermo Scientific™ 26089-2980
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS sont particulièrement adaptées aux applications GCMS qui requièrent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
- Phase à polarité modérée, à 50 % de diphényl / 50 % de diméthyl polysiloxane
- Idéales pour une analyse de confirmation
- Excellente inertie pour les composés actifs tels que les pesticides
- Bleeding très faible, idéal pour les analyses par GCMS
- Similaire à Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides et herbicides
- Acides résiniques
- Esters de phtalate
- Triglycérides
- Stérols
Spécification
300/320°C | |
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-17 MS | |
Analyse des esters de phthalate, GC/MS pour les acides résiniques, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides, GC/MS pour stérols | |
30 m | |
Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 30 m de longueur |
0,53 mm | |
TraceGOLD | |
G43 | |
1 μm | |
Mi-polaire |