Learn More
Phagogene X20 PHAGODERM ASEPT PM (20x500ML)
Marque:  Phagogene SA0141050
X20 PHAGODERM ASEPT PM (20x500ML)
Code produit. 30158592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    165.51€ / 20 pièces
    Économisez 85.49€
    34% de réduction
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • PHAGO'DERM ASEPT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol