Learn More
Macherey-Nagel™ Papiers indicateurs de pH, recharge
L’étalon de longue date et apprécié pour de nombreuses applications de test de pH.
Marque:  Macherey-Nagel™ 90233
Code produit. 10373451
  • 20.50€ / 3 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les papiers indicateurs de pH sont sur le marché depuis des décennies et constituent l’étalon apprécié pour de nombreuses applications
  • Pour chaque valeur de pH, ces papiers présentent une couleur unique qui peut être comparée à l’échelle de couleurs à des intervalles de 0,2–1 unité de pH
Spécification
Spécification
9 à 13
Papier indicateur de pH, recharge
7 mm
Bobine de 1 x 5 m x 7 mm
5 m
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Papiers indicateurs de pH, recharge > pH de 9,0 à 13,0