Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 64 x 0,5 ml, DI
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque: Ohaus™ 30314840
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
ul liCapacité : 64 x 0,5 ml/li liForce centrifuge maximale 16 298g/li liVitesse max. : 13 500 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor, Angle, 64x0.5ml, ID | |
64 x 0,5 mL | |
13,500 rpm | |
FC5714 | |
NA |
Acier inoxydable | |
16,298 x g | |
1.520 kg | |
40° |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ohaus™ Rotor angulaire, 64 x 0,5 ml, DI > Numéro de modèle R-A64 X 0,5/13 L
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction