Learn More
Oakton™ Instruments de mesure de paillasse pH 700, CON 700, pH-CON 700, pH/conductivité
Conception compacte et de faible encombrement, avec un écran plus grand et plus facile à lire
Marque:  Oakton™ 35419-10
Code produit. 15160033
  • 810.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conception compacte et de faible encombrement, avec un écran plus grand et plus facile à lire
  • Faible coût et performances élevées
  • Grand affichage double
  • Fonction de mémoire intégrée
  • Fonction Hold (Maintien)
  • Fonction de mémoire intégrée
  • Disponible avec support d’électrodes intégré
  • Compensation manuelle ou automatique de la température sélectionnable
Remarque : Les numéros Le n° 13-620-461 n’est pas fourni avec une sonde.
Spécification
Spécification
± 0,2 dans 199,9 mV, ± 2 au-delà de 200 mV
5
LCD
±2000 mV
0,01
Mesure le pH, les mV et la température (en C ou F)
ATC
± 0,1 dans 199,9 mV, ± 1 au-delà de 200 mV
Automatique ou manuel de 0° à 100°C
0,1°C
120/240V
± 0,01
100
pH, conductivité, Conductivity
0 à 14
0°C à 100°C
Instrument de mesure, électrode de pH à jonction double, sonde de température, support d’électrodes, alimentation universelle / adaptateurs
pH 700
± 0,3°C
32°F à 212°F
3 ans
Nom du produit
Oakton™ Instruments de mesure de paillasse pH 700, CON 700, pH-CON 700, pH/conductivité > Comprend l’instrument de mesure, l’électrode de pH à jonction double, la sonde de température, le support d’électrode, l’alimentation universelle / les adaptateurs