Learn More
Oakton™ Instruments de mesure de paillasse pH 700, CON 700, pH-CON 700, pH/conductivité
Code produit. p-4415238
Click to view available options
Modèle:
Instrument de mesure PC 700 avec électrode pH
pH 700, électrode à double jonction
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12983517
Marque: Oakton™ 01X543601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conception compacte et de faible encombrement, avec un écran plus grand et plus facile à lire
  • Faible coût et performances élevées
  • Grand affichage double
  • Fonction de mémoire intégrée
  • Fonction Hold (Maintien)
  • Fonction de mémoire intégrée
  • Disponible avec support d’électrodes intégré
  • Compensation manuelle ou automatique de la température sélectionnable
Remarque : Le n° de catalogue 13-620-461 n’est pas fourni avec une sonde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (mV) ± 0,2 dans 199,9 mV, ± 2 au-delà de 200 mV
Précision (pH) ± 0,01
Précision (TDS) FS de ±1 %
Points d’étalonnage 5
Type d’affichage LCD
Measurement Modes pH, conductivité, température, Conductivity, Temperature
Gamme (conductivité) 0 μS/cm à 200 mS/cm
Gamme (mV) ±2000 mV
Gamme (pH) 0 à 14
Gamme (TDS) 0 ppm à 100 ppt au facteur 0,5 (200 ppt au facteur 1)
Résolution (pH) 0,01
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
À utiliser avec (application) Mesure le pH, les mV, la conductivité, les matières totales dissoutes (TDS) et la température (C ou F).
Comprend Compteur PC 700 avec électrode de pH, sonde de conductivité/température, support d’électrode
Modèle Instrument de mesure PC 700 avec électrode pH
Type de sonde Conductivité / Température
Type de produit pH/Con 700
Résolution (conductivité) 0,01 μS/cm, 0,1 μS/cm, 1 μS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm
Résolution (mV) 0,1 en dessous de 199,9 mV, ±1 au-delà de 199,9 mV
Résolution (TDS) 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm,ppt, 0,01 ppt, 0,1 ppt
Compensation thermique Automatique ou manuel de 0° à 100°C
Plage de températures (impériale) 32°F à 212°F
Résolution de la température 0,1°C
Garantie 3 ans
Tension 120/240 V