Learn More
Solution tampon pH 4,00 à 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
Marque:  Reagecon 5040
Code produit. 11410459
  • 85.65€ / 5L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
  • Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçable NIST.
  • Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Spécification
Accuracy ± 0.01 pH units
Liquide
Flacon en PEHD
4.00 ±0.01
5 L
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Solution tampon pH 4,00 à 20 °C, Reagecon > 5 l