Learn More
PURUS™ Papier synthétique pour salle blanche
Produktkod. 15793579 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Dimensions:
A3
A4
Poids (métrique):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Quantité:
250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte
250 feuilles/sachet, 5 sachets/boîte
Förpackningsstorlek
10 pièces
250 pièces
5 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15793579
missing translation for 'mfr': PURUS™ LCIY 2016C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Papier pour salle blanche à l’excellente résistance à la traction. Pour l’écriture, l’impression et la photocopie dans les environnements de salles blanches. Le papier pour salle blanche PURUS™, recyclable, offre une excellente qualité d’impression et une adhérence thermique au toner.
  • Offre une résistance à la traction élevée et une excellente résistance à la chaleur pour une meilleure efficacité de copie et d’impression
  • La technologie de reliure exclusive produit de très faibles niveaux de particules, de résidus non volatils (RNV) et de substances extractibles ioniques
  • La technologie de coupe haute précision unique garantit un dimensionnement et une propreté uniformes
  • Produit en salle blanche ISO 4 (classe 10)
  • Recyclables
  • Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 5 (classe 10 à 1000)
Specifikationer
Réglé Non
Couleur Jaune
Dimensions (L x l) 210 x 297 mm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Pour les salles blanches de classe 10 à 1000, l’écriture, l’impression et la photocopie dans des environnements propres
Papier ordinaire Oui
Type de produit Papier pour salle blanche
Quantité 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte
Dimensions A4
Poids (métrique) 80 gsm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.