Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension Tygon™ E-Lab
Tubulure prévue pour un usage général en laboratoire, l’industrie agro-alimentaires et biopharmaceutique ainsi que les instruments d’analyses. La tubulure d’extension Tygon™ E-Lab peut se courber jusqu’à former des angles très serrés et convient à tous les raccords.
Marque: Ismatec™ 06460-30
Description
Tubulure à arrêt avec code couleur et sans DEHP, spécialement conçue pour être utilisée avec le laboratoire de microalésage / d’analyse Tygon E-Lab. Tubulure transparente longue durée sans phtalate, non-oxydante et résistante aux produits chimiques.- Conforme FDA
- Conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NSF 51
- Plage de températures : –46 à 74°C
- Stérilisation : Autoclave ou oxyde d’éthylène
Spécification
Autoclavable | |
Tygon E-Lab | |
30.48 m | |
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse | |
1/boîte | |
Transparent | |
Tubulure dΓÇÖextension |
1.14 mm | |
3.07 mm | |
Pompe C/L Series (Microbore / Autoanalysis) | |
-46°C | |
30 | |
74°C |