Learn More
Éther de pétrole 40-60°C, extra pur, SLR, Fisher Chemical
27.55€ - 399.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64742-49-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.178 |
Numéro MDL | MFCD00081849 |
Clé InChI | AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
CID PubChem | 7892 |
SMILES | CCCC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11408722
|
Fisher Chemical
P/1440/08 |
500 mL | Flacon en verre ambré |
27.55€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12616757
|
Fisher Chemical
P/1440/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
57.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10254200
|
Fisher Chemical
P/1440/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
113.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10204062
|
Fisher Chemical
P/1440/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
99.90€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10171480
|
Fisher Chemical
P/1440/21 |
5 L | Bouteille en plastique |
257.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10589380
|
Fisher Chemical
P/1440/25 |
25 L | Boîte métallique |
399.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Éther de pétrole 40-60 °C, extra-pur, SLR
Identifiants chimiques
64742-49-0 | |
86.178 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
7892 |
C6H14 | |
MFCD00081849 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
CCCC(C)C |
Spécification
64742-49-0 | |
40°C | |
C6H14 | |
38kPa at 20°C | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
CCCC(C)C | |
86.178 |
Incolore | |
Liquide | |
MFCD00081849 | |
0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445) | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpentane | |
7892 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrocarbons, C6, isoalkanes < 5% n-hexane (Iso-Hexane)