Learn More
Éther de pétrole 40-60°C, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10589380 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10589380
Marque: Fisher Chemical P/1440/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Éther de pétrole 40-60 °C, extra-pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CID PubChem 7892
SMILES CCCC(C)C
Specifications
Couleur Incolore
Point d’ébullition 40°C
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 38kPa at 20°C
Viscosité 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Nom IUPAC 2-méthylpentane