Learn More
Éther de pétrole 40-60°C, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
Éther de pétrole 40-60 °C, extra-pur, SLR
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 40°C |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 38kPa at 20°C |
Viscosité | 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445) |
Nom IUPAC | 2-méthylpentane |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525684 | Certificat d’analyse | 05/02/2025 | P/1440/08,P/1440/17Z,P/1440/21,P/1440/PB17,P/1440/27,P/1440/17,P/1440/21Z,P/1440/25,P/1440/21X,P/1440/15 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrocarbons, C6, isoalkanes < 5% n-hexane (Iso-Hexane)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éther de pétrole 40-60°C, extra pur, SLR, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu