Learn More
Pilon en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique. Le pilon en verre borosilicaté Pyrex™ est idéal pour le broyage des solides en poudres pour faciliter les manipulations. Les pilons sont disponibles en finition rugueuse ou vitrée. À utiliser avec les mortiers Pyrex™, vendus séparément.
47.60€ - 121.00€
Spécification
Type de produit | Pilon |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (équipement) | Mortier Pyrex™ |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13471869
|
Pyrex
718342R |
110 mm | Vitré |
56.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12695327
|
Pyrex
718342 |
110 mm | Rugueux |
47.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12682022
|
Pyrex
718347 |
125 mm | Rugueux |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13481869
|
Pyrex
718347R |
125 mm | Vitré |
77.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéal pour le broyage de solides en poudres pour faciliter les manipulations
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Disponible en finition rugueuse ou vitrée
- À utiliser avec les mortiers Pyrex™ (vendus séparément)
Spécification
Pilon | |
Verre borosilicaté | |
Mortier Pyrex™ |