Learn More
Pilon en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Longueur (métrique):
110 mm
125 mm
Finition:
Rugueux
Vitré
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéal pour le broyage de solides en poudres pour faciliter les manipulations
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Disponible en finition rugueuse ou vitrée
- À utiliser avec les mortiers Pyrex™ (vendus séparément)
Spécification
Spécification
| Finition | Rugueux |
| Type de produit | Pilon |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (équipement) | Mortier Pyrex™ |
| Longueur (métrique) | 110 mm |