Learn More
Pilon en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 12682022
Click to view available options
Longueur (métrique):
110 mm
125 mm
Finition:
Rugueux
Vitré
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12682022
Marque: Pyrex 718347
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique. Le pilon en verre borosilicaté Pyrex™ est idéal pour le broyage des solides en poudres pour faciliter les manipulations. Les pilons sont disponibles en finition rugueuse ou vitrée. À utiliser avec les mortiers Pyrex™, vendus séparément.
  • Idéal pour le broyage de solides en poudres pour faciliter les manipulations
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Disponible en finition rugueuse ou vitrée
  • À utiliser avec les mortiers Pyrex™ (vendus séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Finition Rugueux
Type de produit Pilon
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Mortier Pyrex™
Longueur (métrique) 125 mm