Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d’utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
Marque:  Brady™ 173657
Code produit. 17851609
  • 98.35€ / 100 pièces
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1 s'ajustent avec précision autour des fils, offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente.
  • Résistance à la décoloration et aux taches pour une meilleure esthétique
  • Résistance au froid et au feu avec une température d'utilisation allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
  • Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, UL et à la directive RoHS
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™ > Heat Shrink Wire and Cable Labels; Color: Orange; Diameter (English): 0.375 in.; Dimensions (LxW): 0.645 in. x 1 in.; Wire Gauge: 12 AWG to 4 AWG