Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique multisondes PerkinElmer™ Janus™ &
Plages de volumes comprises entre 20 et 200μl
152.62€ - 1314.16€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
Format | Rack |
À utiliser avec (équipement) | PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan à 1, 4, 8 têtes |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12766719
![]() |
Axygen™
RRF-175-C-R-S |
175 μl | Stérile | Transparent |
1048.50€
4800 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11350285
![]() |
Axygen™
RRF-175-C-R-S |
175 μl | Stérile | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
12545477
![]() |
Axygen™
RRP-200-C-R-S |
200 μl | Stérile | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
10270310
![]() |
Axygen™
RRP-200-C-R-S |
200 μl | Stérile | Transparent |
1038.13€
4800 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11380285
![]() |
Axygen™
RRF-25-CBK-R-S |
25 μl | Stérile | Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
12776719
![]() |
Axygen™
RRF-25-CBK-R-S |
25 μl | Stérile | Noir |
1091.06€
4800 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12772916
|
Axygen™
RRP-50-CBK-R |
50 μl | Non stérile | Noir |
1095.53€
4800 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11340295
|
Axygen™
RRP-50-CBK-R |
50 μl | Non stérile | Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
12792906
![]() |
Axygen™
RRP-200-CBK-R |
200 μl | Non stérile | Noir |
1095.53€
4800 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11320295
![]() |
Axygen™
RRP-200-CBK-R |
200 μl | Non stérile | Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
12786719
![]() |
Axygen™
RRF-25-C-R-S |
25 μl | Stérile | Transparent |
1023.53€
4800 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11370285
![]() |
Axygen™
RRF-25-C-R-S |
25 μl | Stérile | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
12756719
![]() |
Axygen™
RRF-175-CBK-R-S |
175 μl | Stérile | Noir |
1314.16€
4800 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11360285
![]() |
Axygen™
RRF-175-CBK-R-S |
175 μl | Stérile | Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
12585477
|
Axygen™
RRP-20-C-R-S |
20 μL | Stérile | Clear | N/A | N/A | N/A | |||||
12752916
|
Axygen™
RRP-20-C-R |
20 μl | Non stérile | Transparent |
936.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11390285
|
Axygen™
RRP-20-C-R |
20 μl | Non stérile | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- En rack
- Pointes noires et transparentes disponibles
- Avec détection de niveau de liquide
- Pointes non stériles et préstérilisées
- Inserts de couleurs de rack bleus, rouges et verts
Informations sur la commande
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Spécification
Autoclavable | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Rack | |
PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan à 1, 4, 8 têtes |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes pour robotique multisondes PerkinElmer™ Janus™ &