Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique multisondes PerkinElmer™ Janus™ &
Code produit. 12752916 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
20 μl
25 μl
50 μl
175 μl
200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Noir
Transparent
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 12752916
Marque: Axygen™ RRP20CR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plages de volumes comprises entre 20 et 200μl
  • En rack
  • Pointes noires et transparentes disponibles
  • Avec détection de niveau de liquide
  • Pointes non stériles et préstérilisées
  • Inserts de couleurs de rack bleus, rouges et verts
Informations sur la commande
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack bleu
Autoclavable Autoclavable
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogène
Format Rack
Type de pointe Automatisation, Rond
Conditionnement En rack
Quantité 96 pointes/rack
À utiliser avec (équipement) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head