Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique multisondes PerkinElmer™ Janus™ &
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
20 μl
25 μl
50 μl
175 μl
200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Noir
Transparent
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Description
- En rack
- Pointes noires et transparentes disponibles
- Avec détection de niveau de liquide
- Pointes non stériles et préstérilisées
- Inserts de couleurs de rack bleus, rouges et verts
Informations sur la commande
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| Conditionnement | En rack |
| Quantité | 96 pointes/rack |
| Afficher plus |