Learn More
Gilac™ Collecteur à Pédale avec Couvercle
Collecteur à pédale. Equipé de deux roues antitraces 100 mm.
256.00€ - 289.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 100 L |
---|---|
Capacité (impériale) | 26.4 gal. |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11857443
|
Gilac™
G614421 |
Blanc |
289.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11877443
|
Gilac™
G614423 |
Vert |
264.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11867443
|
Gilac™
G614422 |
Bleu |
256.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11887443
|
Gilac™
G614424 |
256.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Collecteur à pédale
- Equipé de deux roues antitraces 100 mm
- Facile à déplacer
- Pédale permettant d'éviter les contaminations
- Nettoyage simplifié
- Couleurs de couvercle adaptées au tri sélectif
Spécification
100 L | |
26.4 gal. | |
Polypropylène |