Learn More
Gilac™ Collecteur à Pédale avec Couvercle
Collecteur à pédale. Equipé de deux roues antitraces 100 mm.
Marque:  Gilac™ G614421
Code produit. 11857443
  • 289.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Collecteur à pédale
  • Equipé de deux roues antitraces 100 mm
  • Facile à déplacer
  • Pédale permettant d'éviter les contaminations
  • Nettoyage simplifié
  • Couleurs de couvercle adaptées au tri sélectif
Spécification
Spécification
100 L
26.4 gal.
515 x 477 x 925 mm
Blanc
Blanc
Polypropylène