Learn More
Gilac™ Collecteur à Pédale avec Couvercle
Collecteur à pédale. Equipé de deux roues antitraces 100 mm.
Marque: Gilac™ G614423
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Collecteur à pédale
- Equipé de deux roues antitraces 100 mm
- Facile à déplacer
- Pédale permettant d'éviter les contaminations
- Nettoyage simplifié
- Couleurs de couvercle adaptées au tri sélectif
Spécification
100 l | |
26.4 gal. | |
515 x 477 x 925 mm |
Vert | |
Blanc | |
Polypropylène |