Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons piriformes avec joint rodé conique
Spécialement pour la distillation et l’évaporation et pour faciliter l’élimination des échantillons. Les flacons piriformes Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont fabriqués à partir d’un verre borosilicaté durable DURAN™.
49.18€ - 369.94€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Capacité (métrique) | Raccord manchonné | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Capacité (métrique) | Raccord manchonné | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10087780
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03031437 |
64 mm | 100 ml | 14/23 NS |
83.53€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10508631
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03031937 |
64 mm | 100 mL | 19/26 NS |
215.18€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10144592
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03032937 |
64 mm | 100 mL | 29/32 NS |
369.94€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10000251
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03031949 |
85 mm | 250 ml | 19/26 NS |
237.44€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10683501
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03031422 |
42 mm | 25 ml | 14/23 NS |
53.32€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10693501
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03031428 |
51 mm | 50 ml | 14/23 NS |
67.26€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11572304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03032928 |
51 mm | 50 ml | 29/32 NS |
338.14€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10479552
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03031410 |
27 mm | 5 ml | 14/23 NS |
119.78€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15370895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03031413 |
33 mm | 10 ml | 14/23 NS |
49.18€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conformes à la norme DIN 12383
- Avec étiquette d’inscription
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Verre borosilicaté, DURAN™ |