Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons piriformes avec joint rodé conique
Spécialement pour la distillation et l’évaporation et pour faciliter l’élimination des échantillons. Les flacons piriformes Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont fabriqués à partir d’un verre borosilicaté durable DURAN™.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03031937
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN 12383
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Specifications
Conformément à la norme DIN 12383 | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
64 mm |
100 mL | |
19/26 NS |