Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons piriformes avec joint rodé conique
Spécialement pour la distillation et l’évaporation et pour faciliter l’élimination des échantillons. Les flacons piriformes Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont fabriqués à partir d’un verre borosilicaté durable DURAN™.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03031413
Code produit. 15370895
  • 52.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12383
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Spécification
10 ml
Verre borosilicaté, DURAN™
14/23 NS
33 mm