Learn More
asecos™ Bac de rétention PE sans caillebotis
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 39194
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PE bleu
- Caillebotis : sans
Spécification
Bleu | |
520 L | |
Painted Spill Sump | |
2520.00 mm | |
2520.00 mm | |
350.00 mm | |
900.00 mm | |
40 kg |
137.4 gal. | |
Polyéthylène | |
99.21 in. | |
99.21 in. | |
13.78 in. | |
35.43 in. | |
88.18 lb. |