Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis galvanisé
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 40049
Code produit. 17876506
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • PE bleu
  • Caillebotis : galvanisé
Spécification
Spécification
Bleu
220 L
Painted Spill Sump
1330.00 mm
1330.00 mm
295.00 mm
1330.00 mm
53 kg
58.1 gal.
Polyéthylène
52.36 in.
52.36 in.
11.61 in.
52.36 in.
116.84 lb.
Nom du produit
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis galvanisé > Capacity: 220 L, Depth: 1330 mm