Learn More
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs en PP transparents VITLAB™ possèdent une poignée pratique et un crochet de suspension. Parfaits pour les poudres et les liquides.
Marque:  Vitlab™ 41694
Code produit. 10058540
Description
Description
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Spécification
150mm
15 mm
220 mm
Autoclavables
95mm
817 ml
PP
60°
Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène > Capacité : 817 ml ; hauteur : 220 mm ; longueur : 95 mm