Learn More
asecos™ Station IBC PE avec caillebotis PE
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
2505.00€ - 3215.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Capacité (impériale) | 264.2 gal. |
Capacité (métrique) | 1000 L |
Matériau | Polyéthylène |
Type | IBC Spill Pallet |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17896326
|
asecos™
38648 |
1370.00 mm |
2505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17846446
|
asecos™
38650 |
2530.00 mm |
3215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection anti-corrosion absolue
- Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
- Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
Spécification
Bleu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet |
264.2 gal. | |
Polyéthylène |