Learn More
asecos™ Station IBC PE avec caillebotis PE
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 38648
Code produit. 17896326
  • 2505.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protection anti-corrosion absolue
  • Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
  • Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
Spécification
Spécification
Bleu
1000 L
IBC Spill Pallet
1370.00 mm
1370.00 mm
720.00 mm
1980.00 mm
130 kg
264.2 gal.
Polyéthylène
53.94 in.
53.94 in.
28.35 in.
77.95 in.
286.60 lb.