Learn More
asecos™ Station IBC PE avec caillebotis PE
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 38650
Code produit. 17846446
  • 3215.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protection anti-corrosion absolue
  • Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
  • Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
Spécification
Spécification
Bleu
1000 L
IBC Spill Pallet
2530.00 mm
2530.00 mm
610.00 mm
1320.00 mm
228 kg
264.2 gal.
Polyéthylène
99.61 in.
99.61 in.
24.02 in.
51.97 in.
502.65 lb.