Learn More
asecos™ Station IBC PE avec bloc de montage
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
sur devis
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Capacité (impériale) | 264.2 gal. |
Capacité (métrique) | 1000 L |
Matériau | Polyéthylène |
Type | IBC Spill Pallet |
Description
- Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
- Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
- Rebords de sécurité latéraux pour empêcher la cuve de glisser
Spécification
Bleu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
1380.00 mm | |
1380.00 mm | |
760.00 mm |
264.2 gal. | |
Polyéthylène | |
54.33 in. | |
54.33 in. | |
29.92 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Station IBC PE avec bloc de montage